Learn More
Desacetil-Metipranolol Cloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desacetyl Metipranolol Hydrochloride |
| CAS | 22664-59-1 |
| Fórmula molecular | C15 H25 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phenol, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-2,3,6-trimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-Propanol, 1-(4-hydroxy-2,3,5-trimethylphenoxy)-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (8CI), VUFB 6502, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-2,3,6-trimethylphenol hydrochloride, Deacetylmetipranolol hydrochloride, Deacetyltrimepranol hydrochloride, Desacetylmetipranolol hydrochloride, 1-(4-Hydroxy-2,3,5-trimethylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25NO3.ClH/c1-9(2)16-7-13(17)8-19-15-10(3)6-14(18)11(4)12(15)5;/h6,9,13,16-18H,7-8H2,1-5H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(O)COc1c(C)cc(O)c(C)c1C |
| Nombre IUPAC | 4-[2-hidroxi-3-(propano-2-ilamino)propoxi]-2,3,5-trimetilfenol; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 303.8248 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1601 |