Learn More
Desacetil Forskolina, TRC
Código de producto. 30357484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357484 100 mg 100 miligramos
30349494 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD281860100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64657-20-1
Fórmula molecular C20 H32 O6
Peso molecular (g/mol) 368.46
Sinónimo (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyldodecahydro-5,6,10,10b-tetrahydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 7-Deacetylforskolin, 7-Desacetylforskolin, 7-Deacetylcoleonol, Deacetylforskolin, Forskolin D
Nombre IUPAC (3R,4aR,5S,6S,10S,10S,10aR,10bS)-3-etenil-5,6,10,10b-tetrahidroxi-3,4a,7,7,10a-pentametil-5,6,6a,8,9,10-hexahidro-2H-benzo[f]cromo-1-one
SMILES CC1(C)CC[C@H](O)[C@@]2(C)C1[C@H](O)[C@H](O)[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]23O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desacetyl Forskolin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32O6/c1-7-17(4)10-12(22)20(25)18(5)11(21)8-9-16(2,3)14(18)13(23)15(24)19(20,6)26-17/h7,11,13-15,21,23-25H,1,8-10H2,2-6H3/t11-,13-,14?,15-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.2199