Learn More
Desacetil Famciclovir, TRC
Código de producto. 17951345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17951345 10 mg 10 miligramos
17902865 100 mg 100 miligramos
17913265 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17951345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28872510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104227-88-5
Fórmula molecular C12 H17 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 279.3
Sinónimo 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1-acetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monoacetate (ester) (9CI), BRL 43594, 2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)butyl acetate, Famciclovir RC B (USP), 9-(4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)butyl)-2-amino-9H-purine
Nombre IUPAC [Acetato de 4-(2-aminopurina-9-il)-2-(hidroximetil)butilo]
SMILES CC(=O)OCC(CO)CCn1cnc2cnc(N)nc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desacetyl Famciclovir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N5O3/c1-8(19)20-6-9(5-18)2-3-17-7-15-10-4-14-12(13)16-11(10)17/h4,7,9,18H,2-3,5-6H2,1H3,(H2,13,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1331
Porcentaje de pureza >95%