Learn More
Desacetil Famciclovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desacetyl Famciclovir |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N5O3/c1-8(19)20-6-9(5-18)2-3-17-7-15-10-4-14-12(13)16-11(10)17/h4,7,9,18H,2-3,5-6H2,1H3,(H2,13,14,16) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1331 |
| Porcentaje de pureza | >95% |