Learn More
Desacetil Diltiazem, TRC
Código de producto. 30008643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008643 10 mg 10 miligramos
30004174 5 mg 5 miligramos
30003429 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28868510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42399-40-6
Fórmula molecular C20 H24 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 372.48
Sinónimo (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl]-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Diltiazem Hydrochloride Imp. F (EP), Desacetyldiltiazem, 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, (2S,3S)-, 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, (2S-cis)-, (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Deacetyl-d-diltiazem, Deacetyldiltiazem, Diltiazem-desacetyl
Nombre IUPAC (2S,3S)-5-[2-(dimetilamino)etil]-3-hidroxi-2-(4-metoxifenilo)-2,3-dihidro-1,5-benzotiazepina-4-una
SMILES COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desacetyldiltiazem
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1508
Porcentaje de pureza >95%