Learn More
Desacetil Diltiazem Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30010949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010949 25 mg 25 miligramos
30008897 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28933525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75472-91-2
Fórmula molecular C20 H24 N2 O3 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 408.94
Sinónimo 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2S,3S)-, 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S,3S)- (9CI), 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S-cis)-, Deacetyldiltiazem hydrochloride
Nombre IUPAC (2S,3S)-5-[2-(dimetilamino)etil]-3-hidroxi-2-(4-metoxifenilo)-2,3-dihidro-1,5-benzotiazepina-4-una; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desacetyl Diltiazem HCl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O3S.ClH/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14;/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.1274
Porcentaje de pureza >95%