Learn More
Desacetil Diltiazem-d4, TRC
Código de producto. 30359240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359240 25 mg 25 miligramos
30356182 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30359240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28868225MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112259-40-2
Fórmula molecular C20H20D4N2O3S
Peso molecular (g/mol) 376.51
Sinónimo (2S-cis)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl-1,1,2,2-d4]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
SMILES O[C@@H]1[C@H](C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=C(C=CC=C3)N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desacetyl Diltiazem-d4
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1/i12D2,13D2