Learn More
Desacetil Desmetil Lacosamida, TRC
Código de producto. 30134247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134247 1 g 1 g
30009806 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30134247 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD2883251G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175481-39-7
Fórmula molecular C10 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo Propanamide, 2-amino-3-hydroxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-, (2R)-2-Amino-3-hydroxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2R)-2-Amino-N-benzyl-3-hydroxypropanamide, (R)-N-Benzyl-2-amino-3-hydroxypropionamide, Lacosamide Imp. E (Pharmeuropa)
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-N-benzil-3-hidroxipropanamida
SMILES N[C@H](CO)C(=O)NCc1ccccc1
Specifications
Nombre del producto químico o material Desacetyl Desmethyl Lacosamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O2/c11-9(7-13)10(14)12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,13H,6-7,11H2,(H,12,14)/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1055
Porcentaje de pureza >95%