Learn More
Desacetil desformilvincristina, TRC
Código de producto. 30367264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30367264 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30367264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2967555MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desacetyl Desformylvincristine
CAS 55324-83-9
Fórmula molecular C43H54N4O8
Cantidad 5 mg
Sinónimo O4-Deacetyl-1-demethylvincaleukoblastine
Fórmula InChI InChI=1S/C43H54N4O8/c1-6-39(51)21-25-22-42(37(49)54-4,33-27(13-17-46(23-25)24-39)26-11-8-9-12-30(26)44-33)29-19-28-31(20-32(29)53-3)45-34-41(28)15-18-47-16-10-14-40(7-2,35(41)47)36(48)43(34,52)38(50)55-5/h8-12,14,19-20,25,34-36,44-45,48,51-52H,6-7,13,15-18,21-24H2,1-5H3
SMILES CC[C@]1(O)C[C@@H]2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(N[C@H]7[C@](O)([C@H](O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67C89)C(=O)OC)cc5OC)C1
Peso molecular (g/mol) 754.91
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.