Learn More
Desacetil bisacodil beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30134369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134369 100 mg 100 miligramos
30009335 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288650100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31050-47-2
Fórmula molecular C24H23NO8
Peso molecular (g/mol) 453.44
Sinónimo 4-[(4-Hydroxyphenyl)-2-pyridinylmethyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, α-(p-Hydroxyphenyl)-α-2-pyridyl-p-tolyl Glucosiduronic Acid;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-(((4-hidroxifenilo)(piridina-2-il)metil)fenoxi)tetrahidro-2H-piran-2-ácido carboxílico
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=CC=N2)C3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O4)C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desacetyl Bisacodyl b-D-Glucuronide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H23NO8/c26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-25-17)14-6-10-16(11-7-14)32-24-21(29)19(27)20(28)22(33-24)23(30)31/h1-12,18-22,24,26-29H,(H,30,31)/t18?,19-,20-,21+,22?,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.14