Learn More
Glutatión de desacetil acetaminofén, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desacetyl Acetaminophen Glutathione |
| CAS | 129762-76-1 |
| Fórmula molecular | C16 H22 N4 O7 S |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | N-[S-(5-Amino-2-hydroxyphenyl)-N-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl]glycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22N4O7S/c17-8-1-3-11(21)12(5-8)28-7-10(15(25)19-6-14(23)24)20-13(22)4-2-9(18)16(26)27/h1,3,5,9-10,21H,2,4,6-7,17-18H2,(H,19,25)(H,20,22)(H,23,24)(H,26,27)/t9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSc1cc(N)ccc1O)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-(5-amino-2-hidroxifenil)sulfanil-1-(carboximetilamino)-1-oxopropan-2-il]amino]-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 414.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.1209 |