Learn More
Des-(R)-piperidin-3-amina 8-(R)-(piperidin-3-ilamino) linagliptina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des-(R)-piperidin-3-amine 8-(R)-(Piperidin-3-ylamino) Linagliptin |
| CAS | 1446263-38-2 |
| Fórmula molecular | C25H28N8O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 7-(2-Butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-8-[(3R)-3-piperidinylamino]-1H-purine-2,6-dione, (R)-7-(But-2-yn-1-yl)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-8-(piperidin-3-ylamino)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H28N8O2/c1-4-5-13-32-21-22(30-24(32)28-17-9-8-12-26-14-17)31(3)25(35)33(23(21)34)15-20-27-16(2)18-10-6-7-11-19(18)29-20/h6-7,10-11,17,26H,8-9,12-15H2,1-3H3,(H,28,30)/t17-/m1/s1 |
| SMILES | CC#CCn1c(N[C@@H]2CCCNC2)nc3N(C)C(=O)N(Cc4nc(C)c5ccccc5n4)C(=O)c13 |
| Nombre IUPAC | (R)-7-(but-2-yn-1-il)-3-metil-1-((4-metilquinazolin-2-il)metil)-8-(piperidin-3-ilamino)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 472.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.2335 |