Learn More
Des(oxopentil) Valsartan, TRC
Código de producto. 17902765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902765 250 mg 250 miligramos
17982755 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17902765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288510250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 676129-92-3
Fórmula molecular C19 H21 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 351.4
Sinónimo L-Valine, N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, L-Valine, N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, (S)-3-Methyl-2-[[2-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methylamino]butanoic acid
Nombre IUPAC (2S)-3-metil-2-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metilamino]ácido butanoico
SMILES CC(C)[C@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N5O2/c1-12(2)17(19(25)26)20-11-13-7-9-14(10-8-13)15-5-3-4-6-16(15)18-21-23-24-22-18/h3-10,12,17,20H,11H2,1-2H3,(H,25,26)(H,21,22,23,24)/t17-/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1695
Porcentaje de pureza >95%