Learn More
Des O-isopropil bisoprolol, TRC
Código de producto. 30350932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30350932 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30350932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29323550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-[4-((2-Hydroxyethoxy)methyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol
CAS 109791-18-6
Fórmula molecular C15H25NO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo (2RS)-1-[4-((2-Hydroxyethoxy)methyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25NO4/c1-12(2)16-9-14(18)11-20-15-5-3-13(4-6-15)10-19-8-7-17/h3-6,12,14,16-18H,7-11H2,1-2H3
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCO)cc1
Nombre IUPAC 1-[4-(2-hidroxietoximetil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 283.3633
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1784