Learn More
Des O-isopropil bisoprolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-[4-((2-Hydroxyethoxy)methyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol |
| CAS | 109791-18-6 |
| Fórmula molecular | C15H25NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2RS)-1-[4-((2-Hydroxyethoxy)methyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25NO4/c1-12(2)16-9-14(18)11-20-15-5-3-13(4-6-15)10-19-8-7-17/h3-6,12,14,16-18H,7-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-hidroxietoximetil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 283.3633 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1784 |