Learn More
Des-O-[2-(dietilamino)etil]-1-metoxi amiodarona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des-O-[2-(diethylamino)ethyl]-1-methoxy Amiodarone |
| CAS | 1391054-75-3 |
| Fórmula molecular | C20H18I2O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | [2-[(1RS)-1-Methoxybutyl]benzofuran-3-yl][4-hydroxy-3,5-diiodophenyl]methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18I2O4/c1-3-6-16(25-2)20-17(12-7-4-5-8-15(12)26-20)18(23)11-9-13(21)19(24)14(22)10-11/h4-5,7-10,16,24H,3,6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(OC)c1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(O)c(I)c3 |
| Nombre IUPAC | (4-hidroxi-3,5-diyodofenil)-[2-(1-metoxibutil)-1-benzofuran-3-il]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 576.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 575.9294 |