Learn More
Des(N,N-Dimetilprop-2-enil-1-Amina) Afatinib, TRC
Código de producto. 30363480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363480 50 mg 50 miligramos
30354688 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363480 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29124050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2223677-60-7
Fórmula molecular C19H16ClFN4O3
Peso molecular (g/mol) 402.81
Sinónimo Des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl Afatinib N6 Formyl
Nombre IUPAC (R)-N-(4-((3-cloro-4-fluorofenil)amino)-7-((tetrahidrofurano-3-il)oxi)quinazolina-6-il)formamida
SMILES FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(O[C@H]4COCC4)=C(NC([H])=O)C=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des(N,N-Dimethylprop-2-enyl-1-Amine) Afatinib
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16ClFN4O3/c20-14-5-11(1-2-15(14)21)25-19-13-6-17(24-10-26)18(7-16(13)22-9-23-19)28-12-3-4-27-8-12/h1-2,5-7,9-10,12H,3-4,8H2,(H,24,26)(H,22,23,25)/t12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.09