Learn More
Dímero de des(N,N-dimetiletanamina) orfenadrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des(N,N-dimethylethanamine) Orphenadrine Dimer |
| CAS | 40673-52-7 |
| Fórmula molecular | C28 H26 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Bis(o-methyl-α-phenylbenzyl) ether, Bis(phenyl-o-tolylmethyl) ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H26O/c1-21-13-9-11-19-25(21)27(23-15-5-3-6-16-23)29-28(24-17-7-4-8-18-24)26-20-12-10-14-22(26)2/h3-20,27-28H,1-2H3 |
| SMILES | O(C(C=1C=CC=CC1)C=2C=CC=CC2C)C(C=3C=CC=CC3)C=4C=CC=CC4C |
| Nombre IUPAC | 1-metil-2-[[(2-metilfenil)-fenilmetoxi]-fenilmetil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 378.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.198 |