Learn More
Des-N-(metoxicarbonil)-L-terc-leucina Bis-Boc Atazanavir-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des-N-(methoxycarbonyl)-L-tert-leucine Bis-Boc Atazanavir-d5 |
| CAS | 1217665-60-5 |
| Fórmula molecular | C32H37D5N4O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[(2S,3S)-3-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-4-phenyl-d5-butyl]-2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]hydrazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H42N4O5/c1-31(2,3)40-29(38)34-27(20-23-12-8-7-9-13-23)28(37)22-36(35-30(39)41-32(4,5)6)21-24-15-17-25(18-16-24)26-14-10-11-19-33-26/h7-19,27-28,37H,20-22H2,1-6H3,(H,34,38)(H,35,39)/t27-,28-/m0/s1/i7D,8D,9D,12D,13D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](O)CN(Cc2ccc(cc2)c3ccccn3)NC(=O)OC(C)(C)C)c([2H])c1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 567.73 |