Learn More
Des-N-(metoxicarbonil)-L-terc-leucina Atazanavir Trihidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des-N-(methoxycarbonyl)-L-tert-leucine Atazanavir Trihydroch |
| CAS | 198904-87-9 |
| Fórmula molecular | C22 H26 N4 O . 3 Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Des-N-(methoxycarbonyl)-L-tert-leucine Atazanavir Trihydrochloride, (αS,βS)-β-amino-α-[[1-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]hydrazinyl]methyl]-benzenepropanol trihydrochloride, (αS,βS)-β-amino-α-[[1-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]hydrazinyl]methyl]-benzenepropanol hydrochloride (1:3), [S-(R*,R*)]-β-Amino-α-[[1-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]hydrazino]methyl]-benzenepropanol, (2S,3S)-3-Amino-1-[amino-[[4-(2-pyridyl)phenyl]methyl]amino]-4-phenylbutan-2-ol Trihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N4O.3ClH/c23-20(14-17-6-2-1-3-7-17)22(27)16-26(24)15-18-9-11-19(12-10-18)21-8-4-5-13-25-21;;;/h1-13,20,22,27H,14-16,23-24H2;3*1H/t20-,22-;;;/m0.../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.Cl.N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](O)CN(N)Cc2ccc(cc2)c3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-3-amino-1-[amino-[(4-piridin-2-ilfenil)metil]amino]-4-fenilbutan-2-ol;trihidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 471.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.1407 |