Learn More
Des-[N-(4-cloro-2-metil-6[((metilamino)carboyl))fenil]] clorantraniliprol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyantraniliprole Metabolite IN-M2G98 |
| CAS | 1438853-57-6 |
| Fórmula molecular | C9 H6 Br Cl N4 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Des-[N-(4-chloro-2-methyl-6[((methylamino)carboyl))phenyl]] Chlorantraniliprole, Cyantraniliprole Metabolite IN-M2G98, 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide (ACI), 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)- (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6BrClN4O/c10-7-4-6(8(12)16)15(14-7)9-5(11)2-1-3-13-9/h1-4H,(H2,12,16) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(Br)nn1c2ncccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-(3-cloropiridin-2-il)pirazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 301.527 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.941 |