Learn More
Des-(N-2-piridil-beta-alanina éster de etilo) dabigatrán etexilato 5-etil carboxilato (impureza dabigatrá), TRC
Código de producto. 30132765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132765 5 mg 5 miligramos
30008602 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2932755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1408238-36-7
Fórmula molecular C26H33N5O4
Peso molecular (g/mol) 479.57
Sinónimo 2-[[[4-[[[(Hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
SMILES CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)OCC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des-(N-2-pyridyl-beta-alanine Ethyl Ester) Dabigatran Etexilate 5-Ethyl Carboxylate (Dabigatran Impurity)
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.2533