Learn More
Des-(N-2-piridil-β -alanina Etil Ester) Clorhidrato de éster etílico de dabigatrán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(((4-(Aminoiminomethyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1422435-39-9 |
| Fórmula molecular | C19H21N5O2 . (HCl) |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N5O2.ClH/c1-3-26-19(25)13-6-9-16-15(10-13)23-17(24(16)2)11-22-14-7-4-12(5-8-14)18(20)21;/h4-10,22H,3,11H2,1-2H3,(H3,20,21);1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C(=N)N)n2C |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-carbamimidoylanilino)metil]-1-metilbencimidazol-5-carboxilato de etilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 387.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.1462 |