Learn More
Des[N-[(1S)-1-[2-(ciclopropilamino)-2-oxoacetil]butil]carboxamido] 1-carboxi Telaprevir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des[N-[(1S)-1-[2-(cyclopropylamino)-2-oxoacetyl]butyl]carboxamido] 1-Carboxy Telaprevir |
| CAS | 402958-98-9 |
| Fórmula molecular | C27 H39 N5 O5 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylic acid, (2S)-2-cyclohexyl-N-(2-pyrazinylcarbonyl)glycyl-3-methyl-L-valyloctahydro-, (1S,3aR,6aS)-, Cyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylic acid, (2S)-2-cyclohexyl-N-(pyrazinylcarbonyl)glycyl-3-methyl-L-valyloctahydro-, (1S,3aR,6aS)- (9CI), (1S,3aR,6aS)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-Cyclohexyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]acetyl]amino]-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H39N5O5/c1-27(2,3)22(25(35)32-15-17-10-7-11-18(17)21(32)26(36)37)31-24(34)20(16-8-5-4-6-9-16)30-23(33)19-14-28-12-13-29-19/h12-14,16-18,20-22H,4-11,15H2,1-3H3,(H,30,33)(H,31,34)(H,36,37)/t17-,18-,20-,21-,22+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c1cnccn1)C2CCCCC2)C(=O)N3C[C@@H]4CCC[C@@H]4[C@H]3C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S,3aS,6aR)-2-[(2S)-2-[[(2S)-2-ciclohexil-2-(pirazina-2-carbonilamino)acetil]amino]-3,3-dimetilbutanoil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 513.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 513.2951 |