Learn More
Oxalato de des(metilsulfonil) dronedarona, TRC
Código de producto. 30356227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30356227 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30356227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29360010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Des(methylsulfonyl) Dronedarone Oxalate
CAS 500791-70-8
Fórmula molecular C34H46N2O11
Cantidad 10 g
Sinónimo (5-Amino-2-butyl-3-benzofuranyl)[4-[3-(dibutylamino)propoxy]phenyl]methanone Ethanedioate, Dronedarone USP Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C30H42N2O3.2C2H2O4/c1-4-7-11-28-29(26-22-24(31)14-17-27(26)35-28)30(33)23-12-15-25(16-13-23)34-21-10-20-32(18-8-5-2)19-9-6-3;2*3-1(4)2(5)6/h12-17,22H,4-11,18-21,31H2,1-3H3;2*(H,3,4)(H,5,6)
SMILES CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(N)cc23.OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC (5-amino-2-butil-1-benzofuran-3-il)-[4-[3-(dibutilamino)propoxi]fenil]metanona; ácido oxálico
Peso molecular (g/mol) 658.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 658.3102
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.