Learn More
Oxalato de des(metilsulfonil) dronedarona, TRC
Código de producto. 30353036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30353036 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30353036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29360025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des(methylsulfonyl) Dronedarone Oxalate
CAS 500791-70-8
Fórmula molecular C34H46N2O11
Cantidad 25 g
Sinónimo (5-Amino-2-butyl-3-benzofuranyl)[4-[3-(dibutylamino)propoxy]phenyl]methanone Ethanedioate, Dronedarone USP Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C30H42N2O3.2C2H2O4/c1-4-7-11-28-29(26-22-24(31)14-17-27(26)35-28)30(33)23-12-15-25(16-13-23)34-21-10-20-32(18-8-5-2)19-9-6-3;2*3-1(4)2(5)6/h12-17,22H,4-11,18-21,31H2,1-3H3;2*(H,3,4)(H,5,6)
SMILES CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(N)cc23.OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC (5-amino-2-butil-1-benzofuran-3-il)-[4-[3-(dibutilamino)propoxi]fenil]metanona; ácido oxálico
Peso molecular (g/mol) 658.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 658.3102