Learn More
Desmetilformato Eplerenona, TRC
Código de producto. 30352292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352292 25 mg 25 miligramos
30365276 2.5 mg 2.50 miligramo
30356282 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29395525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50394-27-9
Fórmula molecular C22H28O4
Peso molecular (g/mol) 356.46
Sinónimo 9,11alpha-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-gamma-lactone-pr50394-27-9egn-4-ene-21-carboxylic Acid, SC 12590
SMILES C[C@]12C[C@H]3O[C@@]34[C@@H](CCC5=CC(=O)CC[C@]45C)[C@@H]1CC[C@@]26CCC(=O)O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des-methylformate Eplerenone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-16-15-6-9-21(10-7-18(24)26-21)20(15,2)12-17-22(16,19)25-17/h11,15-17H,3-10,12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1988