Learn More
Des(metoxicarbonil) Febantel, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des(methoxycarbonyl) Febantel |
| CAS | 92088-58-9 |
| Fórmula molecular | C18 H20 N4 O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, [imino[[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]amino]methyl]-, methyl ester (9CI), Methyl [[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbamimidoyl]carbamate, Des(methoxycarbonyl) Febantel, Methyl [[2-[(Methoxyacetyl)amino]-4-(phenylsulfanyl)phenyl]carbamimidoyl]carbamate, Febantel Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N4O4S/c1-25-11-16(23)20-15-10-13(27-12-6-4-3-5-7-12)8-9-14(15)21-17(19)22-18(24)26-2/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H3,19,21,22,24) |
| SMILES | COCC(=O)Nc1cc(Sc2ccccc2)ccc1NC(=N)NC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil-[N-[N-[2-[(2-metaxiacetil)amino]-4-fenilsulfanilfenilocarbamimidilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 388.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.1205 |