Learn More
Des(isopropiltioalilo) Hidantoína Ritonavir (>90%), TRC
Código de producto. 30362341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362341 5 mg 5 miligramos
30358831 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2902155MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1010809-61-6
Fórmula molecular C29 H34 N4 O5 S
Peso molecular (g/mol) 550.67
Sinónimo Carbamic acid, N-[(1S,2S,4S)-2-hydroxy-4-[(4S)-4-(1-methylethyl)-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl]-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-, 5-thiazolylmethyl ester, 1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(1S,2S,4S)-1-benzyl-2-hydroxy-4-((4S)-4-isopropyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-5-phenylpentyl]carbamate, Ritonavir Imp. F (EP)
Nombre IUPAC 1,3-tiazol-5-ilmetil N-[(2S,3S,5S)-5-[(4S)-2,5-dioxó-4-propano-2-ylimidazolidina-1-il]-3-hidroxi-1,6-difenilhexan-2-il]carbamato
SMILES CC(C)[C@@H]1NC(=O)N([C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3cncs3)Cc4ccccc4)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des(isopropylthiazolyl) Hydantoin Ritonavir
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H34N4O5S/c1-19(2)26-27(35)33(28(36)32-26)22(13-20-9-5-3-6-10-20)15-25(34)24(14-21-11-7-4-8-12-21)31-29(37)38-17-23-16-30-18-39-23/h3-12,16,18-19,22,24-26,34H,13-15,17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,36)/t22-,24-,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.225