Learn More
Des(isopropilamino) Atenolol Diol, TRC
Código de producto. 30362229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362229 500 mg 500 miligramos
30358203 50 mg 50 miligramos
30368249 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD290145500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61698-76-8
Fórmula molecular C11 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 225.24
Sinónimo Benzeneacetamide, 4-(2,3-dihydroxypropoxy)-, 4-(2,3-Dihydroxypropoxy)benzeneacetamide, 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 2-[4-(2,3-dihidroxipropoxi)fenil]acetamida
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1001
Porcentaje de pureza >95%