Learn More
Des(isopropilamino) Atenolol Diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1001 |
| Porcentaje de pureza | >95% |