Learn More
Des(isopropoxietil) Bisoprolol, TRC
Código de producto. 30134205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134205 100 mg 100 miligramos
30133886 25 mg 25 miligramos
17998014 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD290125100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62572-93-4
Fórmula molecular C13 H21 N O3
Peso molecular (g/mol) 239.31
Sinónimo (RS)-1-(4-Hydroxymethylphenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 1-[4-(hidroximetil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-1-(4-Hydroxymethylphenoxy)-3-isopropylaminopropan-2-ol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,10,12,14-16H,7-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.1521
Porcentaje de pureza >95%