Learn More
Des-hidrazino Carbidopa, TRC
Código de producto. 30011154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011154 500 mg 500 miligramos
17964665 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM301950500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53832-94-3
Fórmula molecular C10 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 196.2
Sinónimo alpha-Methyl-3,4-dihydroxyphenylpropionic Acid, Benzenepropanoic acid, 3,4-dihydroxy-alpha-methyl-, 3,4-Dihydroxy-alpha-methylbenzenepropanoic acid, alpha-Methyl-3,4-dihydroxyphenylpropionic acid
Nombre IUPAC 3-(3,4-dihidroxifenil)-2-ácido metilpropanoico
SMILES CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxy-alpha-methylbenzenepropanoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-6(10(13)14)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5-6,11-12H,4H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0736
Porcentaje de pureza >95%