Learn More
Ácido desglutámico-(S)-ácido folínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6S)-5-Formyltetrahydropteroic Acid |
| CAS | 944737-05-7 |
| Fórmula molecular | C15 H16 N6 O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-[[[(6S)-2-Amino-5-formyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoic Acid, Benzoic acid, 4-[[[(6S)-2-amino-5-formyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]-, 4-[[[(6S)-2-Amino-5-formyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoic acid, (6S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroic acid, (6S)-5-Formyltet |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N6O4/c16-15-19-12-11(13(23)20-15)21(7-22)10(6-18-12)5-17-9-3-1-8(2-4-9)14(24)25/h1-4,7,10,17H,5-6H2,(H,24,25)(H4,16,18,19,20,23)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)C2=C(NC[C@H](CNc3ccc(cc3)C(=O)O)N2C=O)N1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[[(6S)-2-amino-5-formil-4-oxo-1,6,7,8-tetrahidropteridin-6-il]metilamino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 344.325 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.123 |