Learn More
Eletriptán de des-dimetilpirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des-dimethylpyrrolidine Eletriptan |
| CAS | 1225327-16-1 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O2 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Des-dimethylpyrrolidine Eletriptan, 5-[2-(Phenylsulfonyl)ethyl]-1H-indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO2S/c18-20(19,15-4-2-1-3-5-15)11-9-13-6-7-16-14(12-13)8-10-17-16/h1-8,10,12,17H,9,11H2 |
| SMILES | O=S(=O)(CCc1ccc2[nH]ccc2c1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-(bencenosulfonil)etil]-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 285.361 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.082 |