Learn More
Sal sódica de des(dihidroxipropil)-7,8-dihidrobiopterina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des(dihydroxypropyl)-7,8-dihydrobiopterin Sodium Salt |
| CAS | 40259-27-6 |
| Fórmula molecular | C6H7N5Na2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4(1H)-Pteridinone, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-6-hydroxy-, disodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N5O2.2Na/c7-6-10-4-3(5(13)11-6)9-2(12)1-8-4;;/h2,9H,1H2,(H4,7,8,10,11,13);;/q-1;2*+1/p-1 |
| SMILES | O=C1N=C([N-]C2=C1NC([O-])CN2)N.[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | Mono(2-amino-6-óxido-4-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-4H-pteridin-1-uro) disódico |
| Peso molecular (g/mol) | 229.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.04 |