Learn More
Des(dietilaminoetil)-didesiodo-1'-metoxi amiodarona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des(diethylaminoethyl)-didesiodo-1’-methoxy Amiodarone |
| CAS | 1391052-69-9 |
| Fórmula molecular | C20H20O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [2-[(1RS)-1-Methoxybutyl]benzofuran-3-yl]-4-hydroxy-methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20O4/c1-3-6-17(23-2)20-18(15-7-4-5-8-16(15)24-20)19(22)13-9-11-14(21)12-10-13/h4-5,7-12,17,21H,3,6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(OC)c1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | (4-hidroxifenil)-[2-(1-metoxibutil)-1-benzofuran-3-il]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 324.37 |