Learn More
Des-(ciclohexa-2,5-dien-1-ona) Boldenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des-(Cyclohexa-2,5-dien-1-one) Boldenone |
| CAS | 327048-99-7 |
| Fórmula molecular | C16H22O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | rac-(3aR,5aS,6R,9aS,9bS)-3a,6-Dimethyl-3,7-dioxododecahydro-1H-cyclopenta[a]naphthalene-6-carbaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O3/c1-15-8-7-12-10(11(15)4-6-13(15)18)3-5-14(19)16(12,2)9-17/h9-12H,3-8H2,1-2H3/t10-,11-,12-,15-,16+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC(=O)[C@]3(C)C=O)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (3aS,5aS,6S,9aS,9bS)-3a,6-dimetil-3,7-dioxo-2,4,5,5a,8,9,9a,9b-octahidro-1H-ciclopenta[a]naftaleno-6-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 262.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.1569 |