Learn More
MedChemExpress [Des-Arg9]-Bradykinin acetate
Código de producto. 16469458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16469458 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16469458
Marca: MedChemExpress HYP0298A
MedChemExpress [Des-Arg9]-Bradykinin acetate is a Bradykinin B1 receptor agonist that displays selectivity for B1 over B2 receptors.
Especificaciones
Pureza 96.9%
CAS 23827-91-0
Contenido y almacenamiento Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 964.07 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (103.73 mM∣Need ultrasonic)