Learn More
MedChemExpress [Des-Arg9]-Bradykinin acetate
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 96.9% |
| CAS | 23827-91-0 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 964.07 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (103.73 mM∣Need ultrasonic) |