Learn More
Desacetil Apremilast, TRC
Código de producto. 30356813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356813 10 mg 10 miligramos
30356007 25 mg 25 miligramos
30351466 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28939810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635705-72-5
Fórmula molecular C20H22N2O6S
Peso molecular (g/mol) 418.46
Sinónimo 4-Amino-2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
SMILES CCOc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(N)c3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des-acetyl Apremilast
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N2O6S/c1-4-28-17-10-12(8-9-16(17)27-2)15(11-29(3,25)26)22-19(23)13-6-5-7-14(21)18(13)20(22)24/h5-10,15H,4,11,21H2,1-3H3/t15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.1199