Learn More
Des-6-[4-(2-hidroxietil)-1-piperazinil]-6-cloro-O-pivalato Dasatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des-6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-6-chloro-O-pivalate Dasatinib |
| CAS | 910297-70-0 |
| Fórmula molecular | C21 H21 Cl2 N5 O3 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, [3-chloro-2-[[[2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-thiazolyl]carbonyl]amino]phenyl]methyl ester, Des-6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-6-chloro-O-pivalate Dasatinib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21Cl2N5O3S/c1-11-25-15(23)8-16(26-11)27-20-24-9-14(32-20)18(29)28-17-12(6-5-7-13(17)22)10-31-19(30)21(2,3)4/h5-9H,10H2,1-4H3,(H,28,29)(H,24,25,26,27) |
| SMILES | Cc1nc(Cl)cc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(Cl)cccc3COC(=O)C(C)(C)C)n1 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpropanoato de [3-cloro-2-[[2-[(6-cloro-2-metilpirimidin-4-il)amino]-1,3-tiazol-5-carbonil]amino]fenil]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 494.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 493.0742 |