Learn More
Des-6-[4-(2-hidroxietil)-1-piperazinil]-6-cloro Dasatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des-6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-6-chloro Dasatinib |
| CAS | 910297-71-1 |
| Fórmula molecular | C16 H13 Cl2 N5 O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Thiazolecarboxamide, N-[2-chloro-6-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]- (9CI, ACI), N-[2-Chloro-6-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-thiazolecarboxamide (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13Cl2N5O2S/c1-8-20-12(18)5-13(21-8)22-16-19-6-11(26-16)15(25)23-14-9(7-24)3-2-4-10(14)17/h2-6,24H,7H2,1H3,(H,23,25)(H,19,20,21,22) |
| SMILES | Cc1nc(Cl)cc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(Cl)cccc3CO)n1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-cloro-6-(hidroximetil)fenil]-2-[(6-cloro-2-metilpirimidin-4-il)amino]-1,3-tiazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 410.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.0167 |