Learn More
Des(5-metilpirazinacarbonil) glipizida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des(5-methylpyrazinecarbonyl) Glipizide |
| CAS | 2015-16-9 |
| Fórmula molecular | C15H23N3O3S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Aminoethyl)-N-[(cyclohexylamino)carbonyl]benzenesulfonamide, 1-[[p-(2-Aminoethyl)phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23N3O3S/c16-11-10-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15(19)17-13-4-2-1-3-5-13/h6-9,13H,1-5,10-11,16H2,(H2,17,18,19) |
| SMILES | O=C(NS(=O)(C1=CC=C(CCN)C=C1)=O)NC2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-aminoetil)-N-(ciclohexilcarbamoil)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 325.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.15 |