Learn More
Diltiazem Des[5-(2-dimetilamino)etilo], TRC
Código de producto. 30366646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366646 50 mg 50 miligramos
30366348 10 mg 10 miligramos
30358380 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28895050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87447-47-0
Fórmula molecular C18 H17 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 343.4
Sinónimo (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate, Diltiazem Hydrochloride Imp. B (EP)
Nombre IUPAC [(2S,3S)-2-(4-metoxifenil)-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzotiazepina-3-il] acetato
SMILES COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17NO4S/c1-11(20)23-16-17(12-7-9-13(22-2)10-8-12)24-15-6-4-3-5-14(15)19-18(16)21/h3-10,16-17H,1-2H3,(H,19,21)/t16-,17+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.0878