Learn More
Des-4'(metilpiperidina-4-carboxamida)-4'-formil Revefenacina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des-4'(methylpiperidine-4-carboxamide)-4'-formyl Revefenacin |
| CAS | 864760-28-1 |
| Fórmula molecular | C29 H31 N3 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-(2-(4-Formyl-N-methylbenzamido)ethyl)piperidin-4-yl [1,1'-biphenyl]-2-ylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31N3O4/c1-31(28(34)24-13-11-22(21-33)12-14-24)19-20-32-17-15-25(16-18-32)36-29(35)30-27-10-6-5-9-26(27)23-7-3-2-4-8-23/h2-14,21,25H,15-20H2,1H3,(H,30,35) |
| SMILES | CN(CCN1CCC(CC1)OC(=O)Nc2ccccc2c3ccccc3)C(=O)c4ccc(C=O)cc4 |
| Nombre IUPAC | N-(2-fenilfenil)carbamato de [1-[2-[(4-formilbenzoil)-metil-amino]etil]-4-piperidil] |
| Peso molecular (g/mol) | 485.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.2315 |