Learn More
Des-4-fluorobenzil Mosapride, TRC
Código de producto. 30138567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138567 1 mg 1 miligramo
30132512 2.5 mg 2.50 miligramo
30003753 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138567 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2899601MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152013-26-8
Fórmula molecular C14 H20 Cl N3 O3
Peso molecular (g/mol) 313.78
Sinónimo Benzamide, 4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-(2-morpholinylmethyl)-, Benzamide, 4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-(2-morpholinylmethyl)-, (±)-, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-(2-morpholinylmethyl)benzamide, Des-4-fluorobenzyl mosapride, Des-p-fluorobenzyl mosapride
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-2-etoxi-N-(morfolina 2-ilmetil)benzamida
SMILES CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NCC2CNCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material des-4-fluorobenzyl Mosapride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20ClN3O3/c1-2-20-13-6-12(16)11(15)5-10(13)14(19)18-8-9-7-17-3-4-21-9/h5-6,9,17H,2-4,7-8,16H2,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1193