Learn More
Des-(4-(dimetilamino)-2-butenoil)-neratinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-4-((3-chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl)amino)-7-ethoxyquinoline-3-carbonitrile |
| CAS | 848139-78-6 |
| Fórmula molecular | C24H20ClN5O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-4-((3-chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl)amino)-7-ethoxyquinoline-3-carbonitrile, 4-[4-[(2-Pyridyl)methoxy]-3-chloroanilino]-6-amino-3-cyano-7-ethoxyquinoline, 6-Amino-4-[3-Chloro-4-[(2-pyridinyl)methoxy]anilino]-3-cyano-7-ethoxyquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20ClN5O2/c1-2-31-23-11-21-18(10-20(23)27)24(15(12-26)13-29-21)30-16-6-7-22(19(25)9-16)32-14-17-5-3-4-8-28-17/h3-11,13H,2,14,27H2,1H3,(H,29,30) |
| SMILES | CCOC1=C(C=C2C(=C1)N=CC(=C2NC3=CC(=C(C=C3)OCC4=CC=CC=N4)Cl)C#N)N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-4-[3-cloro-4-(piridin-2-ilmetoxi)anilino]-7-etoxiquinolina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 445.9 |