Learn More
Des-4,6-dimetoxipirimidina Formimidamida Nicosulfurón, TRC
Código de producto. 30132965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132965 50 mg 50 miligramos
30135282 100 mg 100 miligramos
30003908 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39950550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2307738-55-0
Fórmula molecular C10 H14 N6 O4 S
Peso molecular (g/mol) 314.321
Sinónimo Nicosulfuron Metabolite AUSN, 3-Pyridinecarboxamide, 2-[[[[(aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-, IN-HYY21, Nicosulfuron Metabolite AUSN, 3-Pyridinecarboxamide, 2-[[[[(aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-, 2-[[[[(Aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-3-Pyridinecarboxamide
Nombre IUPAC 2-(carbamimidoilcarbamoilsulfamoil)-N,N-dimetilpiridina-3-carboxamida
SMILES CN(C)C(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)NC(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des-4,6-dimethoxypyrimidine Formimidamide Nicosulfuron
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N6O4S/c1-16(2)8(17)6-4-3-5-13-7(6)21(19,20)15-10(18)14-9(11)12/h3-5H,1-2H3,(H5,11,12,14,15,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.0797