Learn More
Des-3-piridilmetil indinavir (> 90%), CTR
Código de producto. 30353717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30353717 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30353717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29740010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desnicotinyl Indinavir
CAS 150323-38-9
Fórmula molecular C30 H42 N4 O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Desnicotinyl indinavir, (S)-1-{(2S,4R)-4-Benzyl-2-hydroxy-5-[(1S,2R)-2-hydroxyindan-1-ylamino]-5-oxopentyl}-N-tert-butylpiperazine-2-carboxamide, D-erythro-Pentonamide, 2,3,5-trideoxy-N-[(1S,2R)-2,3-dihydro-2-hydroxy-1H-inden-1-yl]-5-[(2S)-2-[[(1,1-dimeth
Fórmula InChI InChI=1S/C30H42N4O4/c1-30(2,3)33-29(38)25-18-31-13-14-34(25)19-23(35)16-22(15-20-9-5-4-6-10-20)28(37)32-27-24-12-8-7-11-21(24)17-26(27)36/h4-12,22-23,25-27,31,35-36H,13-19H2,1-3H3,(H,32,37)(H,33,38)/t22-,23+,25+,26-,27+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1CNCCN1C[C@@H](O)C[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H]3[C@H](O)Cc4ccccc34
Nombre IUPAC (2S)-1-[(2S,4R)-4-bencil-2-hidroxi-5-[[(1S,2R)-2-hidroxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]amino]-5-oxopentil]-N-terc-butilpiperazina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 538.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.321